missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30011347
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011347 10 mg -
30009365 25 mg -
30007858 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29143010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 98902-29-5
Molekylær formel C19 H23 N5 O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 421.88
Synonym 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-, monohydrochloride (9CI), N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]furan-2-carboxamide hydrochloride, 2,3,4,5-Tetradehydroalfuzosin hydrochloride
IUPAC navn N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]furan-2-carboxamide;hydrochloride
SMIL Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)c3occc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosin hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h4,6,9-11H,5,7-8H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Formel vægt 421.1517
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.