missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosin hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h4,6,9-11H,5,7-8H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H |
| Formel vægt | 421.1517 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?