Få mere at vide
2,3,4,5-tetrachlorotoluen, TRC
Artikelnummer. 17974225
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974225 50 mg
17901605 25 mg
17994175 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29205050MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006-32-2
Molekylær formel C7H4Cl4
Molekylvægt (g/mol) 229.92
Synonym Toluene, 2,3,4,5-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrachloro-5-methylbenzene, 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrachloro-5-methylbenzen
SMIL Cc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-2-4(8)6(10)7(11)5(3)9/h2H,1H3
Formel vægt 227.9067
Procent renhed >95%