Få mere at vide
2,3,4,5-Tetrachlorophenol, TRC
Artikelnummer. 30138616
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138616 1 g
30003996 500 mg
30005785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2923501G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4901-51-3
Molekylær formel C6 H2 Cl4 O
Molekylvægt (g/mol) 231.89
Synonym Phenol, 2,3,4,5-tetrachloro-, 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrachlorophenol
SMIL Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1,11H
Formel vægt 229.886
Procent renhed >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.