missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,5-Tetrachlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,5-Tetrachlorophenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1,11H |
| Formel vægt | 229.886 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?