Få mere at vide
2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-Alpha-D-glucopyranosyl bromide, TRC
Artikelnummer. 30415379
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415379 100 mg
30409674 50 mg
30409841 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415379 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT284288100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14218-11-2
Molekylær formel C34H27O9Br
Molekylvægt (g/mol) 659.48
Synonym Glucopyranosyl bromide, tetrabenzoate (7CI), Glucopyranosyl bromide, tetrabenzoate, (8CI), alpha-D-Glucopyranosyl bromide, tetrabenzoate (9CI), 2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, 2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-a-D-glucopyranosyl bromide, 2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-bromooxan-2-yl]methyl benzoate
SMIL Br[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5-Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
Formel vægt 658.0838
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.