Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fructopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15470597
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470597 100 g 100g
15450597 10 g 10g
15460597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470597 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66537.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 20880-92-6 | C12H20O6 | 260,286 g/mol
2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fructopyranose anvendes som chirale hjælpestoffer i Michael og Aldol additionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fructopyranose anvendes som chirale hjælpestoffer i Michael og Aldol additionsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i chloroform, ethylacetat
, methanol.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20880-92-6
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.286
MDL nummer MFCD00022183
InChI nøgle PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
Synonym 2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
PubChem CID 45357248
IUPAC navn [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
SMIL CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Smeltepunkt 93 °C til 96 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ethylacetat, methanol.
Optisk rotation −25,5° (c=1 i chloroform)
Formel vægt 260.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver