Få mere at vide
2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethyliden)-beta-D-fruktopyranäse, Mikromol™
Artikelnummer. 17918924
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17918924 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17918924 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1348.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethyliden)-beta-D-fruktopyranose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
CAS 20880-92-6
Analyt- eller komponentnavne 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C12 H20 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose, Topiramate Related Compound A, Topiramate Impurity A, D-Fructopyranose Diacetonide, Diacetone Fructose, USP Topiramate Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
IUPAC navn [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a:3',5'-c]pyran-3a-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 260.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 260,126 g/mol