Få mere at vide
2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethyliden)-Beta-D-fruktopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamat], TRC
Artikelnummer. 30136828
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136828 1 g
30136783 100 mg
30010877 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4950751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 876403-98-4
SMIL CCN(CC)C(=O)NS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Analyt- eller komponentnavne 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H30 N2 O9 S
Synonym β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, [(diethylamino)carbonyl]sulfamate (9CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-β-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
InChI formel InChI=1S/C17H30N2O9S/c1-7-19(8-2)14(20)18-29(21,22)24-10-17-13(27-16(5,6)28-17)12-11(9-23-17)25-15(3,4)26-12/h11-13H,7-10H2,1-6H3,(H,18,20)/t11-,12-,13+,17+/m1/s1
Løsningstype Fedt
IUPAC navn [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]methyl N-(diethylcarbamoyl)sulfamat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 438.4931
Mængde 1 g
Formel vægt 438.1672
Procent renhed >95%