Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol |
| CAS | 771-61-9 |
| Molekylær formel | C6HF5O |
| MDL nummer | MFCD00002156 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.06 |
| Procent renhed | 98% |