Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzensulfonylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11483258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483258 25 g 25g
11464120 1 g 1g
11473258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17676.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 832-53-1 | C6ClF5O2S | 266,566 g/mol
Pentafluorbenzensulfonylchlorid bruges som derivatiseringsreagens til samtidig bestemmelse af fluoxetin og p-trifluormethylphenol, en O-dealkyleret metabolit af fluoxetin i humane levermikrosomer. Det bruges også til elektroformærkning af små tyrosylpeptider til deres analyse ved gaskromatografi med elektronindfangningsdetektion. Det anvendes også som derivatiseringsreagens for amfetamin ved bestemmelse af amfetamin i humane plasmaprøver ved hjælp af gaskromatografi med elektronindfangningsdetektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pentafluorbenzensulfonylchlorid anvendes som derivatiseringsreagens til samtidig bestemmelse af fluoxetin og p-trifluormethylphenol, en O-dealkyleret metabolit af fluoxetin i humane levermikrosomer. Det bruges også til elektroformærkning af små tyrosylpeptider til deres analyse ved gaskromatografi med elektronindfangningsdetektion. Det anvendes også som derivatiseringsreagens for amfetamin ved bestemmelse af amfetamin i humane plasmaprøver ved hjælp af gaskromatografi med elektronindfangningsdetektion.
Opløselighed Opløseligt i
vand (reagerer langsomt).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, aktive metaller og baser, vand/fugt. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 832-53-1
Molekylær formel C6ClF5O2S
Molekylvægt (g/mol) 266.566
MDL nummer MFCD00007427
InChI nøgle UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
PubChem CID 70026
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.796
Kogepunkt 210 °C til 211 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2142325
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (reagerer langsomt).
Formel vægt 266.57
Procent renhed ≥98%