Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3 |
| Formel vægt | 261.8677 |
| Procent renhed | >95% |