missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentachlorobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachlorobenzonitrile |
| CAS | 20925-85-3 |
| Molekylær formel | C7 Cl5 N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzonitrile','pentachloro- (7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorocyanobenzene, Perchlorobenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7Cl5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10 |
| SMIL | Clc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentachlorobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.3466 |
| Formel vægt | 272.8473 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?