missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentachlorobenzeneamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachloroaniline |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl5N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2 |
| Formel vægt | 262.863 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?