missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,5,6-Pentachlorobenzeneamine, TRC

Artikelnummer. 30412754
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412754 50 g
30421485 100 g
30417222 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30412754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23792550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 527-20-8
Molekylær formel C6 H2 Cl5 N
Molekylvægt (g/mol) 265.35
Synonym Aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro- (6CI,7CI,8CI), Aniline, pentachloro- (5CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzenamine, 2,3,4,5,6-Pentachloroaniline, NSC 49579, PCA, Pentachloroaminobenzene, Pentachloroaniline
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentachloroaniline
SMIL Nc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentachloroaniline
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl5N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
Formel vægt 262.863
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.