Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentachloroanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachloroanisole |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl5O/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3 |
| Formel vægt | 277.8627 |