Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentachloroaniline, 95%, Maybridge
Artikelnummer. 10651685
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10651685 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10651685 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB01574DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4,5,6-Pentachloroaniline
CAS 527-20-8
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Emballage Amber Glass Bottle
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C6H2Cl5N
MDL nummer MFCD00014769
Synonym pentachloroaniline, pentachloroaminobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentachloro, pca van, unii-uw5qvl647i, 2,3,4,5,6-pentachlorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro, uw5qvl647i, dsstox_cid_17584, dsstox_rid_79345
InChI nøgle KHCZSJXTDDHLGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)N
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentachloroaniline
Molekylvægt (g/mol) 265.339
PubChem CID 10693
Formel vægt 265.35
Procent renhed 95%