Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentabromotoluene-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene-13C6 |
| CAS | 2724878-50-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13C6H3Br5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pentabromotoluene-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| SMIL | Br[13C]1=[13C](Br)[13C](Br)=[13C](C)[13C](Br)=[13C]1Br |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentabromo-6-methylbenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 492.57 |
| Vis mere |