missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4,5,6-Pentabromophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentabromophenol |
| CAS | 608-71-9 |
| Molekylær formel | C6 H Br5 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phenol','2,3,4,5,6-pentabromo-, Phenol','pentabromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentabromophenol, Bromophenasic acid, Flammex 5BP, NSC 5717, Pentabromophenol, Perbromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBr5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H |
| SMIL | Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentabromophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 488.59 |
| Formel vægt | 483.5944 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?