Få mere at vide
2,3',4,5',6-Biphenylpentol (Phloroglucid), Mikromol
Artikelnummer. 30458188
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458188 25 mg
17903676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30458188 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3572.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,3',4,5',6-Biphenylpentol (Phloroglucid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucide
CAS 491-45-2
Analyt- eller komponentnavne Phloroglucide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H10 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phloroglucinol Anhydrous Imp. D (EP), [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol, Phloroglucide (6CI), 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol, NSC 65069, Phloroglucinol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H10O5/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17/h1-5,13-17H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1cc(O)c(c(O)c1)c2cc(O)cc(O)c2
IUPAC navn 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzen-1,3,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 234.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 234,0528 g/mol