missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl, TRC

Artikelnummer. 30426370
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426370 10 mg
30418319 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30426370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23820010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74472-37-0
Molekylær formel C12 H5 Cl5
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2,3,4,4',5-pentachloro-, 2,3,4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl, 2,3,4,5,4'-Pentachlorobiphenyl, 4'-Chloro-2,3,4,5-tetrachlorobiphenyl, CB 114, PCB 114, 2,3,4,4',5-PentaCB
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrachloro-5-(4-chlorophenyl)benzene
SMIL Clc1ccc(cc1)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PCB No. 114
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H5Cl5/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5H
Formel vægt 323.8834
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.