Få mere at vide
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Cl5/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 327.9085 |