Få mere at vide
2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride |
| CAS | 2413903-91-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H26 Cl N5 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trazodone Imp. E (BP) as Hydrochloride: 2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity E, Trazodone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN5O.ClH/c1-2-17-7-8-18(16-19(17)22)25-14-12-24(13-15-25)9-5-11-27-21(28)26-10-4-3-6-20(26)23-27;/h3-4,6-8,10,16H,2,5,9,11-15H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCc1ccc(cc1Cl)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| IUPAC navn | 2-[3-[4-(3-chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| Vis mere |