Få mere at vide
2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050426
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050426 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0421.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride
CAS 2413903-91-8
Analyt- eller komponentnavne 2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 Cl N5 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trazodone Imp. E (BP) as Hydrochloride: 2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity E, Trazodone Impurity E
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN5O.ClH/c1-2-17-7-8-18(16-19(17)22)25-14-12-24(13-15-25)9-5-11-27-21(28)26-10-4-3-6-20(26)23-27;/h3-4,6-8,10,16H,2,5,9,11-15H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCc1ccc(cc1Cl)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
IUPAC navn 2-[3-[4-(3-chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 436.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 435.1593 g/mol