missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-2-methyl-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl) carbamansyre Phenylmethylester-13C4, TRC

Artikelnummer. 30401700
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401700 1 mg
30401251 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30401700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2943721MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-2-methyl-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester-13C4
Molekylær formel C1313C4H18N2O4
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O4/c1-19-15(20)12-8-5-9-13(14(12)16(19)21)18-17(22)23-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-7,9,12-14H,8,10H2,1H3,(H,18,22)/i5+1,8+1,9+1,13+1
SMIL O=C1N(C)C(C2[13CH2][13CH]=[13CH][13CH](NC(OCC3=CC=CC=C3)=O)C21)=O
IUPAC navn benzyl (2-methyl-1,3-dioxo-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindol-4-yl-4,5,6,7-13C4) carbamat
Molekylvægt (g/mol) 318.31
Formel vægt 318.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.