missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,3a,12b-Tetradehydro Asenapine, TRC

Artikelnummer. 30417344
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417344 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291630100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,3a,12b-Tetradehydro Asenapine
CAS 129385-60-0
Molekylær formel C17H12ClNO
Mængde 100 mg
Synonym 5-Chloro-2-methyl-2H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-Chloro-2-methyl-2H-dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole
InChI formel InChI=1S/C17H12ClNO/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-10H,1H3
SMIL ClC(C=C1)=CC2=C1OC(C=CC=C3)=C3C4=CN(C)C=C42
Molekylvægt (g/mol) 281.74
Formel vægt 281.0607
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.