Få mere at vide
2,3,3-Trimethylindolenin (teknisk kvalitet, indeholder dimer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,3-Trimethylindolenine (Technical Grade) |
| CAS | 1640-39-7 |
| Molekylær formel | C11H13N |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | 2,3,3-Trimethyl-3H-indole, 2,3,3-Trimethylindole, 3H-2,3,3-Trimethylindole, NSC 65633 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N/c1-8-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | CC1=Nc2ccccc2C1(C)C |
| IUPAC navn | 2,3,3-trimethylindol |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vægt | 159.1048 |