Få mere at vide
2,3,3-Trimethylindolenin (teknisk kvalitet, indeholder dimer), TRC
Artikelnummer. 30448979
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30448979 25 g
1 options
Artikelnummer. 30448979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79627025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,3-Trimethylindolenine (Technical Grade)
CAS 1640-39-7
Molekylær formel C11H13N
Mængde 25 g
Synonym 2,3,3-Trimethyl-3H-indole, 2,3,3-Trimethylindole, 3H-2,3,3-Trimethylindole, NSC 65633
InChI formel InChI=1S/C11H13N/c1-8-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8/h4-7H,1-3H3
SMIL CC1=Nc2ccccc2C1(C)C
IUPAC navn 2,3,3-trimethylindol
Molekylvægt (g/mol) 159.23
Formel vægt 159.1048