Få mere at vide
2,3,3-trimethylindolenin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423247
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423247 50 g 50g
15433247 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22410.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.23 g/mol
Det bruges til syntese af cyaninfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af cyaninfarvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, toluen eller dichlorbenzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1640-39-7
Molekylær formel C11H13N
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00005724
InChI nøgle FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3 h-indole, 3 h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin
PubChem CID 15427
IUPAC navn 2,3,3-trimethyl-3H-indole
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,3-Trimethylindolenine
Smeltepunkt 6°C to 8°C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 228°C to 229°C
Flammepunkt 93°C
Brydningsindeks 1.547
Mængde 50 g
Beilstein 119740
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,toluene or dichlorobenzene.
Formel vægt 159.23
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,3-Trimethylindolenine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,3-trimethyl-3H-indole