Få mere at vide
2,3,3-Trimethylindolenin, 98%
Artikelnummer. 11319769
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319769 25 g 25g
11309769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22410.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159,232 g/mol
Det bruges til syntese af cyaninfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af cyaninfarvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, toluen eller dichlorbenzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1640-39-7
Molekylær formel C11H13N
Molekylvægt (g/mol) 159.232
MDL nummer MFCD00005724
InChI nøgle FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3h-indole, 3h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin, 2,3,3-trimethyl-3-hydroindole, pubchem7445, rarechem ah bs 0130, 2,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-indole
PubChem CID 15427
IUPAC navn 2,3,3-trimethylindol
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,3-Trimethylindolenine
Smeltepunkt 6 °C til 8 °C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 228 °C til 229 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Brydningsindeks 1.547
Mængde 25 g
Beilstein 119740
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, toluen eller dichlorbenzen.
Formel vægt 159.23
Procent renhed 98%