missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,3-Trimethyl-5-carboxyindolenine, TRC

Artikelnummer. 30449564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449564 1 g
30452826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7959701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84100-84-5
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Synonym 2,3,3-Trimethyl-3H-indole-5-carboxylic Acid
IUPAC navn 2,3,3-trimethylindole-5-carboxylic acid
SMIL CC1=Nc2ccc(cc2C1(C)C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,3-Trimethyl-5-carboxyindolenine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c1-7-12(2,3)9-6-8(11(14)15)4-5-10(9)13-7/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)
Formel vægt 203.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.