Få mere at vide
2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonsyre, kaliumsalt (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic acid potassium salt |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO6S2.K/c1-10-14(2,3)12-9-11(23(19,20)21)5-6-13(12)15(10)7-4-8-22(16,17)18;/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H-,16,17,18,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 399.0213 |