Få mere at vide
2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic Acid, Potassium Salt (90%), TRC
Artikelnummer. 30449144
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449144 1 g
30453198 100 mg
30457051 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7974501G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 427882-78-8
Molekylær formel C14 H18 N O6 S2 . K
Molekylvægt (g/mol) 399.52
IUPAC navn potassium;2,3,3-trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)indol-1-ium-5-sulfonate
SMIL [K+].CC1=[N+](CCCS(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2C1(C)C)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic acid potassium salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H19NO6S2.K/c1-10-14(2,3)12-9-11(23(19,20)21)5-6-13(12)15(10)7-4-8-22(16,17)18;/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H-,16,17,18,19,20,21);/q;+1/p-1
Formel vægt 399.0213