Få mere at vide
2,3,3,5-Tetramethylindolenin, 94%
Artikelnummer. 15475897
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475897 50 g 50g
15465897 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33109.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 25981-82-2 | C12H15N | 173,26 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25981-82-2
Molekylær formel C12H15N
Molekylvægt (g/mol) 173.26
MDL nummer MFCD03093020
InChI nøgle RQVAPBRSUHSDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3,5-tetramethyl-3h-indole, 2,3,3,5-tetramethylindolenine, 3h-indole, 2,3,3,5-tetramethyl, pubchem2092, 2,3,3,5-tetramethyl-3h-indol, 2,3,3,5-tetramethyl-3-h-indole, 3h-indole,2,3,3,5-tetramethyl, 2,3,3,5-tetramethyl-3-hydroindole, 2,3,3,5-tetramethyl-3-h indole
PubChem CID 117693
IUPAC navn 2,3,3,5-tetramethylindol
SMIL CC1=NC2=CC=C(C)C=C2C1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,3,5-Tetramethylindolenine
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 173.26
Procent renhed 96%