Få mere at vide
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30392847
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30392847 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30392847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29503325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCB No. 157
CAS 69782-90-7
Molekylær formel C12 H4 Cl6
Mængde 25 mg
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4,4',5'-hexachloro-, 2,3,3',4,4',5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4',5'-HxCB, 2,3,4,3',4',5'-Hexachlorobiphenyl, CB 157, PCB 157, 2,3,3',4,4',5'-HexaCB
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-6(10(16)12(7)18)5-3-8(14)11(17)9(15)4-5/h1-4H
SMIL Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-4-(3,4,5-trichlorophenyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 360.88
Formel vægt 357.8444