Få mere at vide
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3 |
| CAS | 1219798-44-3 |
| Molekylær formel | C12 D3 H Cl6 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | PCB No. 156 d3, 1,1'-Biphenyl-2,2',6-d3, 3,3',4,4',5',6'-hexachloro-, PCB 156-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(3-8(7)14)6-4-9(15)11(17)12(18)10(6)16/h1-4 H/i1D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1cc(Cl)c(Cl)c([2 H])c1c2c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetrachloro-5-deuterio-6-(3,4-dichloro-2,6-dideuterio-phenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.9 |
| Formel vægt | 360.8632 g/mol |
| Vis mere |