Få mere at vide
2,3,3,4,4,5,5-d7-L-Proline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,3,4,4,5,5-d7-L-Proline |
| CAS | 39063-89-3 |
| Molekylær formel | C5H2D7NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D |
| SMIL | OC([C@]1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.17 |