missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30009295
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009295 1 g
30007824 100 mg
30012842 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3109881G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 359-49-9
Molekylær formel C3H2O2F4
Molekylvægt (g/mol) 146.04
Synonym Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (9CI, ACI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic acid (ACI), Propionic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid, 2H-Perfluoropropionic Acid, Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (9CI, ACI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic acid (ACI), Propionic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid, 2H-Perfluoropropionic Acid
IUPAC navn 2,3,3,3-tetrafluoropropanoic acid
SMIL OC(=O)C(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic Acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H2F4O2/c4-1(2(8)9)3(5,6)7/h1H,(H,8,9)
Formel vægt 145.9991
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.