missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3,heptafluoropropoxy)propanoic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) |
| CAS | 13252-13-6 |
| Molekylær formel | C6 H F11 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Propanoic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)- (9CI), Propionic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)- (7CI,8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid, (±)-Perfluoro(2-propoxypropionic) acid, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3,heptafluoropropoxy)propanoic acid, Perfluoro-2-(propyloxy)propionic acid, Perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoic acid, Perfluoro-2-propoxypropanoic acid, Perfluoro-2-propoxypropionic acid, Perfluoro-α-propoxypropionic acid, Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid (PFPrOPrA )','GenX |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF11O3/c7-2(1(18)19,4(10,11)12)20-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15/h(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.05 |
| Formel vægt | 329.975 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?