missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3,heptafluoropropoxy)propanoic Acid (>90%), TRC

Artikelnummer. 30456611
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456611 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3106201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)
CAS 13252-13-6
Molekylær formel C6 H F11 O3
Mængde 1 g
Synonym Propanoic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)- (9CI), Propionic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)- (7CI,8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid, (±)-Perfluoro(2-propoxypropionic) acid, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3,heptafluoropropoxy)propanoic acid, Perfluoro-2-(propyloxy)propionic acid, Perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoic acid, Perfluoro-2-propoxypropanoic acid, Perfluoro-2-propoxypropionic acid, Perfluoro-α-propoxypropionic acid, Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid (PFPrOPrA )','GenX
InChI formel InChI=1S/C6HF11O3/c7-2(1(18)19,4(10,11)12)20-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15/h(H,18,19)
SMIL OC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 330.05
Formel vægt 329.975
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.