Få mere at vide
2-[3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22ClNO3/c1-33-28(32)25-8-3-2-6-20(25)12-16-27(31)22-7-4-5-19(17-22)9-14-24-15-11-21-10-13-23(29)18-26(21)30-24/h2-11,13-15,17-18H,12,16H2,1H3/b14-9+ |
| Formel vægt | 455.1288 |