Learn More
2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl] Sumatriptan (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl)methyl] Sumatriptan |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37N5O2S/c1-28-35(33,34)18-20-7-9-26-24(15-20)22(11-13-32(4)5)27(30-26)16-19-6-8-25-23(14-19)21(17-29-25)10-12-31(2)3/h6-9,14-15,17,28-30H,10-13,16,18H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 495.2668 |