missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anastrozole Mono Acid |
| CAS | 1338800-82-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Anastrozole Mono Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H20 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 3-(1-Cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzeneacetic acid, 2-[3-(1-Cyano-1-methyl-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-21-11-19-10-20-21)6-14(7-13)17(3,4)15(22)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H,22,23) |
| SMIL | CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?