Få mere at vide
2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17953556
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17953556 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17953556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anastrozole Monoamide
CAS 120512-03-0
Analyt- eller komponentnavne Anastrozole Monoamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H21 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetamide, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
InChI formel InChI=1S/C17H21N5O/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-22-11-20-10-21-22)6-14(7-13)17(3,4)15(19)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H2,19,23)
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamid
Molekylvægt (g/mol) 311.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 311,1746 g/mol