missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[2-[[3-(2-Chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-[(3-(2-Chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 50508-73-1 |
| Molekylær formel | C23H21ClN2O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [2-[[3-(2-Chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21ClN2O4S/c1-2-16-12-18(21(28)17-10-6-7-11-19(17)24)22(31-16)26-20(27)13-25-23(29)30-14-15-8-4-3-5-9-15/h3-12H,2,13-14H2,1H3,(H,25,29)(H,26,27) |
| SMIL | CCC1=CC(=C(S1)NC(=O)CNC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3Cl |
| IUPAC navn | benzyl N-[2-[[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophen-2-yl]amino]-2-oxoethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.94 |
| Formel vægt | 456.0911 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?