missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[[3-(2-Amino-2-oxoacetyl)-2-ethyl-1-(phenylmethyl)-1H-indol-4-yl]oxy]Acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((3-(2-Amino-2-oxoacetyl)-2-ethyl-1-(phenylmethyl)-1H-indol-4-yl)oxy)Acetic Acid |
| CAS | 172732-68-2 |
| Molekylær formel | C21H20N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [[3-(Aminooxoacetyl)-2-ethyl-1-(phenylmethyl)-1H-indol-4-yl]oxy]acetic Acid LY 315920, Varespladib, [[3-(2-Amino-1,2-dioxoethyl)-2-ethyl-1-(phenylmethyl)-1H-indol-4-yl]oxy]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N2O5/c1-2-14-19(20(26)21(22)27)18-15(9-6-10-16(18)28-12-17(24)25)23(14)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-10H,2,11-12H2,1H3,(H2,22,27)(H,24,25) |
| SMIL | CCc1c(C(=O)C(=O)N)c2c(OCC(=O)O)cccc2n1Cc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-(1-benzyl-2-ethyl-3-oxamoylindol-4-yl)oxyacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.39 |
| Formel vægt | 380.1372 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?