Få mere at vide
2-(3-(2,3-dichlorphenoxy)propylamino)ethanolhydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490407
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490407 5 mg 5mg
15400417 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64981.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 418788-90-6 | Molekylformel: C11H16Cl2NO2 | Molekylvægt: 265,15 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 418788-90-6
Molekylær formel C11H16Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 265.15
MDL nummer MFCD06410993
InChI nøgle QVEIRCZEBQRCTR-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2,3-dcpe hydrochloride, 2-3-2,3-dichlorophenoxy propyl amino ethanol hydrochloride, c11h15cl2no2.hcl, 2-3-2,3-dichlorophenoxy propylamino ethanol hydrochloride
PubChem CID 52913859
IUPAC navn 2-[3-(2,3-dichlorphenoxy)propylamino]ethanol;hydrochlorid
SMIL OCC[NH2+]CCCOC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-(2,3-Dichlorophenoxy)propylamino)ethanol hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved ∽25 mg/ml; Også opløseligt i ethanol, DMSO eller DMF ved ∽20 mg/ml; Opløselig i PBS, pH 7; 2 ved ∽10 mg/ml.
Formel vægt 300.61
Fysisk form Pulver