Få mere at vide
2-[3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 18062510
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18062510 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062510 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.050100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 1215780-15-6
Analyt- eller komponentnavne alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H17 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, alpha1,alpha1,alpha3-trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, Anastrozole EP Impurity A
InChI formel InChI=1S/C16H17N5/c1-12(7-17)14-4-13(8-21-11-19-10-20-21)5-15(6-14)16(2,3)9-18/h4-6,10-12H,8H2,1-3H3
SMIL CC(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC navn 2-[3-(1-cyanoethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 279.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 279.1484 g/mol