missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[3-(1H-Indol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(1H-Indol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 150206-00-1 |
| Molekylær formel | C19H16N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16N2O2/c22-18-15-7-2-3-8-16(15)19(23)21(18)12-5-11-20-13-10-14-6-1-4-9-17(14)20/h1-4,6-10,13H,5,11-12H2 |
| SMIL | O=C1N(CCCN2C=CC3=C2C=CC=C3)C(C4=C1C=CC=C4)=O |
| IUPAC navn | 2-(3-(1H-indol-1-yl)propyl)isoindoline-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.34 |
| Formel vægt | 304.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?