missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(3-(1H-Indazol-5-yl)ureido)-5-(tert-butyl)thiophene-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-(1H-Indazol-5-yl)ureido)-5-(tert-butyl)thiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1265789-88-5 |
| Molekylær formel | C17H18N4O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-(1,1-Dimethylethyl)-2-[[(1H-indazol-5-ylamino)carbonyl]amino]-3-thiophenecarboxylic Acid, 2-(3-(2H-Indazol-5-yl)ureido)-5-(tert-butyl)thiophene-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-17(2,3)13-7-11(15(22)23)14(25-13)20-16(24)19-10-4-5-12-9(6-10)8-18-21-12/h4-8H,1-3H3,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24) |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(C(=O)O)c(NC(=O)Nc2ccc3[nH]ncc3c2)s1 |
| IUPAC navn | 5-tert-butyl-2-(1H-indazol-5-ylcarbamoylamino)thiophene-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.42 |
| Formel vægt | 358.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?