missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(3-(1-tert-Butyloxycarbonylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30334260
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334260 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334260 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6934905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(3-(1-tert-Butyloxycarbonylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 1346600-62-1
Molekylær formel C22H31NO7
Mængde 5 mg
Synonym 4,5-Dimethoxy-2-[2-oxo-3-[1-(tert-butyloxycarbonyl)-4-piperidinyl]propyl]benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C22H31NO7/c1-22(2,3)30-21(27)23-8-6-14(7-9-23)10-16(24)11-15-12-18(28-4)19(29-5)13-17(15)20(25)26/h12-14H,6-11H2,1-5H3,(H,25,26)
SMIL O=C(CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1C(O)=O)CC2CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC2
IUPAC navn 2-(3-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 421.48
Formel vægt 421.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.