missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(3-(1-tert-Butyloxycarbonylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30333219
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333219 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333219 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69349050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(3-(1-tert-Butyloxycarbonylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 1346600-62-1
Molekylær formel C22H31NO7
Mængde 50 mg
Synonym 4,5-Dimethoxy-2-[2-oxo-3-[1-(tert-butyloxycarbonyl)-4-piperidinyl]propyl]benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C22H31NO7/c1-22(2,3)30-21(27)23-8-6-14(7-9-23)10-16(24)11-15-12-18(28-4)19(29-5)13-17(15)20(25)26/h12-14H,6-11H2,1-5H3,(H,25,26)
SMIL O=C(CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1C(O)=O)CC2CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC2
IUPAC navn 2-(3-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 421.48
Formel vægt 421.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.